Merck
310239
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarbonitrile
96%
Sinónimos:
Cinchomeronic dinitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
formulario
powder or crystals
mp
79-81 °C (lit.)
solubilidad
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N#Cc1ccncc1C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9/h1-2,5H
Clave InChI
ALJUMASAQKRVRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)