30614
Hidróxido de potasio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥85%, ≤0.002% Na, pellets
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. ISO
presión de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Análisis
≥85%
formulario
pellets
impurezas
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% Na
≤1% K2CO3
mp
361 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤2 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?