30308
Iodic acid
≥99.5% (iodometric)
About This Item
Análisis
≥99.5% (iodometric)
impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% iodine (I)
residuo de ign.
≤0.01% (as SO4)
trazas de anión
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)