29598
Cyclooctane
analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
presión de vapor
16 mmHg ( 37.7 °C)
Análisis
≥99.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
bp
151 °C/740 mmHg (lit.)
mp
10-13 °C (lit.)
densidad
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
formato
neat
cadena SMILES
C1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2
Clave InChI
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?