Merck
29294
Sigma-Aldrich
cis-2-(Fmoc-amino)-cyclohexanecarboxylic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-1,2-cis-ACHC-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
365.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
grado
purum
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20+/m1/s1
Clave InChI
NZMNDTGOODAUNI-QUCCMNQESA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)