Merck
29062
Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride
Sinónimos:
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24Cl2Rh2
Número de CAS:
Peso molecular:
493.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mp
~255 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)