28314
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
purum, ≥98.0% (31P-NMR)
Sinónimos:
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (31P-NMR)
índice de refracción
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Clave InChI
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)