Merck
28100
Sigma-Aldrich
Crotyl bromide
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
Sinónimos:
trans-1-Bromo-2-butene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
135.00
Beilstein:
1361394
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Ensayo
~85% (GC)
contiene
silver wool as stabilizer
impurezas
~15% 3-bromo-1-butene
índice de refracción
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
97-99 °C (lit.)
densidad
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)