Documentos clave
27710
Supelco
Controlled Pore Glass
10-170 Å
Sinónimos:
CPG
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
operating range (Mr) measuring range
12-400×103
tamaño de partícula
120-200 mesh
densidad
0.4 g/mL at 20 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)