27506
L-(+)-Tartaric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, 99.7-100.5% (calc. to the dried substance), powder
Sinónimos:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.18 (vs air)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Análisis
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
temp. de autoignición
797 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105 °C
mp
168-170 °C
170-172 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 150 g/L at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
oxalate (C2O42-): in accordance
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?