Merck
270172
Supelco
Gel de sílice
Davisil® grade 922, −200 mesh
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
Davisil® grade 922
tamaño de partícula
−200 mesh
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chromatographic grade
Información legal
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)