Documentos
26735-U
7000 Series Repair Kits
for use with Hamilton 7101 KH
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22s ga (blunt tip)
descripción
7101KH
Características
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 17190
aguja L
70 mm (2.75 in.)
volumen
1 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 7101 KH
Descripción general
Este equipo incluye agujas, alambre del émbolo, férrulas, e instrucciones.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente