26288
Jeringa Hamilton® SampleLock
1025SL, volume 25 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga (bevel tip)
Características
syringe type Sample Lock
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 86326
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
25 mL
compatibilidad
for use with Hamilton 1025SL
Descripción general
- Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
- Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
- Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
- Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Aplicación
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.
Otras notas
OBSERVACIÓN: El conjunto de émbolo para jeringas de muestra con bloqueo no es el mismo que el de otras jeringas de las series 1000 y 1700.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)