25690
Cloroformo
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
formulario
liquid
contiene
~1% ethanol as stabilizer
impurezas
≤0.0002% ketone (as CH3COCH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
<0.0001% aldehyde (as CH3CHO)
<0.0001% formaldehyde (HCHO)
residuo de evap.
≤0.001%
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.445
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
densidad
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
idoneidad
negative for detection of free chlorine
negative for detection of phosgene
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?