25460
1-Chloro-2-nitrobenzene
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
densidad de vapor
5.4 (vs air)
presión de vapor
0.04 mmHg ( 25 °C)
grado
purum
Análisis
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
8.7 %
bp
246 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
densidad
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Clave InChI
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?