Merck
25001
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
Sinónimos:
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
About This Item
Fórmula lineal:
Al(OH)(C2H3O2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grado
purum
formulario
powder
concentración
12.5-18.4% Al
impurezas
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH
4.0-5.0
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
Clave InChI
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)