Saltar a
24908
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
≥98.0% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
354.73
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C8H7ClNO4P.C7H9N/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(6)14-15(11,12)13;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-4,10H,(H2,11,12,13);2-5H,8H2,1H3
InChI key
IUBOLLVEZYFKQN-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)