Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
6 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 441,00 € |
Acerca de este artículo
441,00 €
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80096
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 6 ea |
| volume 10 μL | volume 10 μL | volume 10 μL | volume 5 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 80096 | manufacturer/tradename Hamilton 80079 | manufacturer/tradename Hamilton 80080 | manufacturer/tradename Hamilton 87990 |
| needle L 43 mm (1.71 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) |
| needle size 23s-26s ga (cone tip) | needle size 23s-26s ga (cone tip) | needle size 23s ga (cone tip) | needle size 23s ga (cone tip) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jeringa Hamilton® GASTIGHT ®, aguja cementada
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?