Merck
24320
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6ClN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.57
Beilstein:
148988
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (AT)
mp
71-74 °C (lit.)
75-79 °C
cadena SMILES
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Clave InChI
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Intermediate for the synthesis of triazines. Activating agent for peptide coupling; Direct reduction of active esters to aldehydes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Z.J. Kaminski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 4248-4248 (1998)
A Simple Method for the Reduction of Carboxylic Acids to Aldehydes or Alcohols Using H(2) and Pd/C.
Massimo Falorni et al.
The Journal of organic chemistry, 64(24), 8962-8964 (2001-10-25)
Tatiana V Esipova et al.
Cell metabolism, 29(3), 736-744 (2019-01-29)
Quantitative imaging of oxygen distributions in tissue can provide invaluable information about metabolism in normal and diseased states. Two-photon phosphorescence lifetime microscopy (2PLM) has been developed to perform measurements of oxygen in vivo with micron-scale resolution in 3D; however, the method's