Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCH2CH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
97.54
EC Number:
217-900-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3542892
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥99%
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine hydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?