23568
Chlorobenzene
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.86 (vs air)
presión de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
grado
absolute
puriss.
Análisis
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
1178 °F
calidad
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
lim. expl.
7.1 %
impurezas
≤0.005% water
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?