Merck
23491
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
140.57
Beilstein:
385858
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
45-50 °C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Clave InChI
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
oxidizes easily
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)