Merck
23280
Chloranil
puriss., ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
Tetrachloro-p-benzoquinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6Cl4O2
Número CAS:
Peso molecular:
245.88
EC Number:
204-274-4
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
393006
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
puriss.
assay
≥99.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: oxidant
sublimation residue
≤1%
mp
295-296 °C (dec.)
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the dehydrogenation of hydroaromatic compounds
This product has been replaced by 232017-ALDRICH | Tetrachloro-1,4-benzoquinone 99%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)