21886
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate N-succinimidyl ester
for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
grado
for fluorescence
Análisis
≥85% (HPLC)
mp
≥220 °C (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescencia
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc7cc8Oc9cc(OC(C)=O)c(Cl)cc9C%10(OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c8cc7Cl
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)