21345
(−)-Camphoric acid
purum, unnatural form, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
(1S,3R)-1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −46±2°, c = 1% in ethanol
calidad
unnatural form
mp
184-189 °C
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H](CC[C@]1(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c1-9(2)6(7(11)12)4-5-10(9,3)8(13)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,10+/m0/s1
Clave InChI
LSPHULWDVZXLIL-QUBYGPBYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)