Documentos clave
21188
Supelco
Calcium ionophore I - membrane A
Selectophore
Sinónimos:
Calcium ionophore I - cocktail A
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Línea del producto
Selectophore
Formulario
solid
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Otras notas
Ion-selective membrane for assaying calcium in whole blood, plasma and serum with ISE
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Neutral carrier based ion-selective electrode for the determination of total calcium in blood serum.
P Anker et al.
Analytical chemistry, 53(13), 1970-1974 (1981-11-01)