Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H32N2Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
706.74
Colour Index Number:
61580
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-061-3
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlecomposition
Dye content, 65%
mp
258-260 °C (lit.)
λmax
605 nm, 642 nm (2nd)
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?