Documentos
20838-U
Hamilton® Syringe Replacement Barrel
for use with Hamilton 801RN, volume 10 μL, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Barrel Assembly for Hamilton® Syringe 801RN
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
glass
tamaño
10 μL
descripción
801RN
Características
graduations 0.2 μL
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 32129
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 801RN
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente