Saltar a
20728
Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
114,00 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
24 ga (blunt tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88000
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
5 μL
General description
  • Rápida inyección por minuto
  • Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
  • A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls from water sample using silica optical fibers.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
207312097924592
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
5 μL
volume
1 μL
volume
1 μL
volume
2 μL
needle size
24 ga (blunt tip)
needle size
25s ga
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
23 ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
needle Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)