20249
Terc-butilmetil éter
puriss., dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
MTBE, Éter metil terc-butílico
About This Item
densidad de vapor
3.1 (vs air)
grado
puriss.
Análisis
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
705 °F
calidad
dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
lim. expl.
15.1 %
impurezas
≤0.01% water
índice de refracción
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
densidad
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?