19734
tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylacetamide)
Selectophore™, ≥97.0%
About This Item
Línea del producto
Selectophore™
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
Formulario
solid
mp
≥240 °C
cadena SMILES
CN(C)C(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)N(C)C)C(C)(C)C)c4OCC(=O)N(C)C)C(C)(C)C)c3OCC(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H84N4O8/c1-57(2,3)45-25-37-21-39-27-46(58(4,5)6)29-41(54(39)70-34-50(66)62(15)16)23-43-31-48(60(10,11)12)32-44(56(43)72-36-52(68)64(19)20)24-42-30-47(59(7,8)9)28-40(55(42)71-35-51(67)63(17)18)22-38(26-45)53(37)69-33-49(65)61(13)14/h25-32H,21-24,33-36H2,1-20H3
Clave InChI
FTXOVFAXHOOZQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)