19482
Butylamine
puriss., ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
1-Aminobutane, n-Butylamine
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
68 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
594 °F
lim. expl.
9.8 %
impurezas
≤0.2% water
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
n-Butylamine