18248
Protein Disulfide Isomerase from bovine liver
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
Sinónimos:
PDI
About This Item
formulario
powder
powder with small lumps
actividad específica
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
mol peso
107 kDa by gel filtration
57 kDa by SDS-PAGE
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Definición de unidad
Otras notas
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)