18126
Saflufenacil Metabolite M800H11
analytical standard
Sinónimos:
N′-[2-Chloro-5-(2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl)-4-fluorobenzoyl]-N-isopropylsulfamide, 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-N-[[(1-methylethyl)amino]sulfonyl]benzamide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
O=C(C=C(C(F)(F)F)N1)N(C2=CC(C(NS(NC(C)C)(=O)=O)=O)=C(Cl)C=C2F)C1=O
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)