18105
3-Bromo-1,2-propanediol
technical, ≥96% (GC)
Sinónimos:
α-Glycerol bromohydrin
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥96% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
n20/D 1.518
bp
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Clave InChI
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)