Merck
17942
Sigma-Aldrich
25,26-Dihydroxy-vitamin D3
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
25,26-Dihydroxycholecalciferol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O3
Número de CAS:
Peso molecular:
416.64
Beilstein:
5771822
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)