17168
Milk Agar, modified according to Brown & Scott
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
bile salts mixture, 1.5 g/L
instant Non-Fat Milk, 100 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 1.5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective for Pseudomonas spp.
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
Part B: Suspend 28 g in 500 ml distilled water and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool rapidly to 55°C.
Mix Part A and Part B together and pour into sterile petri plates.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)