Merck
16995
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(2-Bromoethyl)oxirane
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-(−)-4-Bromo-1,2-epoxybutane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.00
Beilstein:
1560144
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
Análisis
≥90% (sum of enantiomers, GC)
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −26±1°, c = 0.3% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.476
bp
80 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.521 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-2-1-4-3-6-4/h4H,1-3H2/t4-/m0/s1
Clave InChI
ZKODPGZNBMIZFX-BYPYZUCNSA-N
Otras notas
Versatile bifunctional chiral building block with two different electrophilic centers
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Amy Hauck Newman et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(8), 2559-2570 (2009-04-01)
In the present report, the D3 receptor pharmacophore is modified in the 2,3-diCl- and 2-OCH(3)-phenylpiperazine class of compounds with the goal to improve D3 receptor affinity and selectivity. This extension of structure-activity relationships (SAR) has resulted in the identification of
Y. Yuasa et al.
Synthetic Communications, 27, 573-573 (1997)
D. Seebach et al.
Liebigs Ann. Chem., 1007-1007 (1990)