Merck
15800
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride methyl etherate
technical, ~60% BF3 basis
Sinónimos:
(Dimethyl ether)trifluoroboron
About This Item
Fórmula lineal:
BF3 · O(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.87
Beilstein:
3613739
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
temp. de autoignición
455 °F
lim. expl.
21.6 %
concentración
~60% (BF3)
índice de refracción
n20/D 1.308 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clave InChI
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)