Merck
15336
Supelco
Lead ionophore II
Selectophore
Sinónimos:
MBDiBDTC, S,S′-Methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38N2S4
Número de CAS:
Peso molecular:
422.78
Beilstein:
4814166
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
formulario
solid
mp
70-71 °C
cadena SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C19H38N2S4/c1-14(2)9-20(10-15(3)4)18(22)24-13-25-19(23)21(11-16(5)6)12-17(7)8/h14-17H,9-13H2,1-8H3
Clave InChI
ZHJPGLVVCSNIEG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Lead ionophore II (S,S′-methylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate) ) was used in the preparation of ion-selective sensors, used for the determination of Zn(II), Cu(II), Cd(II) and Pb(II) in soil samples.
Otras notas
Lead ionophore employed in ion-selective polymer membrane electrodes
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simultaneous determination of Zn (II), Cu (II), Cd (II) and Pb (II) in soil samples employing an array of potentiometric sensors and an artificial neural network model.
Wilson D
Electroanalysis, 24 (12), 2249-2256 (2012)
S. Kamata et al.
Analytical Chemistry, 63, 1995-1995 (1991)