15315
Lead ion standard solution
for ion-selective electrodes
Sinónimos:
Lead(II) nitrate solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
0.1 M Pb
densidad
1.00 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de preparación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)