Merck
15134
Sigma-Aldrich
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-L-methionine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22N2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
370.42
Beilstein:
1895970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Análisis
≥98.0% (HPLC)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)