14638
Metrafenone-(2,3,4-trimethoxy-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3′-Bromo-2,3,4-trimethoxy-d9-6′-methoxy-2′,6-dimethylbenzophenone, Metrafenone-d9
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=C(OC)C=CC(Br)=C1C)C2=C(C)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C(OC([2H])([2H])[2H])=C2OC([2H])([2H])[2H]
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)