14520
Tin(IV) chloride
fuming, ≥99%
Sinónimos:
Stannic chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tin
densidad
2.217 g/mL at 20 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?