Merck
14423
Supelco
Acetaldehyde, DAIH derivative
analytical standard
Sinónimos:
2-Diphenylacetyl-3-(ethylidene-hydrazono)indan-1-one, 2-Diphenylacetyl-indan-1,3-dione-1-ethylidenehydrazone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
380.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Análisis
≥98.0% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
neat
cadena SMILES
C\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C25H20N2O2/c1-2-26-27-23-19-15-9-10-16-20(19)24(28)22(23)25(29)21(17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18/h2-16,21-22H,1H3/b26-2+,27-23-
Clave InChI
IKWSJQIXRGFICA-JPUYTKAPSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)