14419
Zinc carbonate basic
technical, ≥53% Zn basis
Sinónimos:
Zinc hydroxide carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
concentración
≥53% Zn
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1.5%
cadena SMILES
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
Clave InChI
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?