Merck
14201
Ammonium metavanadate
puriss., ≥98.5%
Sinónimos:
Ammonium vanadate(V)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH4VO3
Número CAS:
Peso molecular:
116.98
EC Number:
232-261-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
puriss.
assay
≥98.5%
density
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium metavanadate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)