13023
Lithium nitrate
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95%
impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
264 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
cadena SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?