Merck
12358
Sigma-Aldrich
Iron(III) sulfate hydrate
technical, 21-23% Fe basis
Sinónimos:
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
399.88 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Nivel de calidad
grado
technical
concentración
21-23% Fe
impurezas
residual solvents, complies
cadena SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clave InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)