Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
N3C6H4NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
170.60
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
7942921
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98.0% (AT)
mp
165 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: soluble
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H6N4.ClH/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8;/h1-4H,7H2;1H
InChI key
SDYAJRBHPPWHSF-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Azidoaniline hydrochloride has been used in the synthesis and preparation of [α-32 P]GTP-azidoanilide (GTP-AA).
Other Notes
Versatile protein and peptide modifying agent for photoaffinity labeling; Photoaffinity labeling of GTP-binding proteins.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?